Learn More
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (FITC), 250 ug
Code produit 32116179 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116179 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116179 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99815250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal antibody, suitable for Dot, ELISA, WB, ICC/IF, with 2 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone HP6023
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Expression IGHG4
Symboles de gène(s) IGHG4
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG3
Abrv de l’hôte Ms
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Molécule cible IGHG4, Human
Abrv de l’application validée Dot, ELISA, WB, ICC/IF