Description
- Host Species: Rat
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG
- Applications: WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
- Form: Liquid
Spécification
Spécification
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | eB144 |
| Conjugué | Biotin |
| Formule | Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate |
| Symboles de gène(s) | Ighg1 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Quantité | 50 μg |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Afficher plus |