Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (HRP), 100 uL
Code produit 32117575 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117575 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117575 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab131368100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Anti-mouse IgG for IP (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Spécification
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone eB144
Conjugué HRP
Formule Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée WB