Learn More
Abcam Anti-STING antibody [EPR25090-107], 100 uL
Code produit 32061627 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32061627 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32061627 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab288157100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, with 22 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spécification
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone EPR25090-107
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Symboles de gène(s) Sting1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rat and Mouse.
Espèces cibles Rat, Mouse
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rt, Ms
Abrv de l’application validée Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF