Learn More
Abcam Antibody Concentration and Clean Up Kit for Latex & Europium, 4 UNIT
Code produit 32114352 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 Units
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114352 4 Units 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32114352 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2699654Unit
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody.
Spécification
Conjugué Unconjugated
Quantité 4 Units
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée Conjugation