Learn More
Abcam Antibody Concentration Kit (Gold/Magnetic labelling), 3 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsSpécification
Spécification
| Conjugué | Unconjugated |
| Quantité | 3 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Non-species specific |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Conditions d’expédition | Blue Ice |
| Abrv de l’application validée | Conjugation |