Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Species Reactivity: Dog
Spécification
Spécification
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | FGF7 |
| Quantité | 8 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Dog. |
| Espèces cibles | Dog |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Afficher plus |