Learn More
Abcam Cell Cycle (pCdk/pHH3/Actin) WB Cocktail, 200 uL
Code produit 32119910 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μL
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119910 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119910 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab136810200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Antibody, suitable for WB, with 17 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
  • Form: Liquid
Spécification
Applications Western Blot
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
Quantité 200 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Mouse and Human.
Espèces cibles Mouse, Human
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms, Hu
Abrv de l’application validée WB