Learn More
Abcam Chicken Anti-Mouse IgG H&L (TRITC), 1 mg
Code produit 32108660 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108660 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108660 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab68111mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Chicken Anti-Mouse IgG H&L (TRITC)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifications
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué TRITC
Formule Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Chicken
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Abrv de l’hôte Ch
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA