Learn More
Abcam Cytochrome c Apoptosis ICC Antibody Kit, 200 ug
Code produit 32118352 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32118352 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32118352 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab110417200ug
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, with 11 citations.
  • Applications: ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Spécification
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) CYCS
Quantité 200 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Espèces cibles Mouse, Rat, Human
Type de produit Secondary Antibody
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms, Rt, Hu
Abrv de l’application validée ICC/IF