Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Storage Buffer: Constituents: 100% D-Serine
- Form: Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Concentration | 100 mM/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Constituents: 100% D-Serine |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Non-species specific |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Conditions d’expédition | Ambient |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?