Learn More
Abcam Donkey Anti-Goat IgG H&L (HRP), 1 mg
Code produit 32116188 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116188 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116188 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab971101mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Donkey Anti-Goat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: PBS, BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Goat.
Espèces cibles Goat
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Gt
Abrv de l’application validée IHC-P, ELISA, ICC, WB