Learn More
Abcam Donkey Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Code produit 32108540 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108540 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108540 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1024091mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Symboles de gène(s) IGHG1
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Abrv de l’application validée ICC, Flow Cyt, IHC-P