Learn More
Abcam Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Biotin), 1 mg
Code produit 32116694 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116694 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116694 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab68191mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF