Learn More
Abcam Donkey Anti-Mouse IgG H&L (DyLight™ 650) preadsorbed, 500 ug
Code produit 32109427 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109427 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109427 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab98797500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 5 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF