Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Code produit 32116472 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116472 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116472 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab970611mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, ELISA, IHC-P, WB.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
  • Form: Liquid
Spécification
Applications Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Donkey
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée ICC, ELISA, IHC-P, WB