Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (HRP), 500 ug
Code produit 32108603 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108603 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108603 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab205722500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ELISA, IP, WB, IHC-P, with 33 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, IP, WB, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Abrv de l’application validée ELISA, IP, WB, IHC-P