Learn More
Abcam Donkey F(ab')2 Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 647), 500 ug
Code produit 32111007 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111007 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111007 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab181292500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ELISA, IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 4 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée ELISA, IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF