Learn More
Abcam Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP), 500 ug
Code produit 32111154 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111154 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111154 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab7177500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Dot Blot, ELISA, Electron Microscopy, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Espèces hôtes Goat
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rat.
Espèces cibles Rat
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Gt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rt
Abrv de l’application validée Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB