Learn More
Abcam Ionotropic Agonists Kit, 1 Kit
Code produit 32116622 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116622 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116622 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1203231Kit
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody.
Spécification
Conjugué Unconjugated
Quantité 1 Kit
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice