Learn More
Abcam ioSkeletal Myocytes - Human iPSC derived cells, 1 SMALL
Code produit 32155125 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Small Vial
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
32155125 Small Vial 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32155125 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2776121Small
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Antibody, suitable for HTS, RT-PCR, WB, ICC.
  • Applications: HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS
  • Storage Buffer: Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
  • Form: Liquid
Spécification
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: 10% Dimethylsulfoxide
Symboles de gène(s) ioSk line
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Small Vial
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée HTS, RT-PCR, WB, ICC, FuncS