Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 1 g
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
- Form: Solid
Spécification
Spécification
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Constituents: 100% Lithocholic acid |
| Symboles de gène(s) | Lithocholic acid |
| Quantité | 1 g |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Non-species specific |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Conditions d’expédition | Ambient |