Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 5 g
Code produit 32111362 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111362 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1455985g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Spécification
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: 100% Lithocholic acid
Symboles de gène(s) Lithocholic acid
Quantité 5 g
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Ambient