Learn More
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Code produit 32173347 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32173347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32173347 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab6400950g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Spécification
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) ALB
Quantité 50 g
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Forme Lyophilized
Conditions d’expédition Ambient
Abrv de l’application validée WB, IHC