Learn More
Abcam PE / R-Phycoerythrin Conjugation Kit - Lightning-Link™, 60 ug
Code produit 32117852 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 μg
Conditionnement:
60µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117852 60 μg 60µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117852 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab10291860ug
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Antibody, with over 100 citations.
Spécification
Conjugué PE
Quantité 60 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée Conjugation