Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Species Reactivity: Pig
Spécification
Spécification
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | CSF2 |
| Quantité | 50 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Pig. |
| Espèces cibles | Pig |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Afficher plus |