Learn More
Abcam Rabbit Anti-Donkey IgG H&L (DyLight™ 594), 500 ug
Code produit 32110606 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32110606 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32110606 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab98813500ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Donkey
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Donkey.
Espèces cibles Donkey
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée ICC/IF, Flow Cyt, IHC-P