Learn More
Abcam Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase), 500 uL
Code produit 32108337 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32108337 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32108337 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab136719500uL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Anti-Goat IgG H&L (Glucose Oxidase)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Goat.
Espèces cibles Goat
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Gt
Abrv de l’application validée WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr