Learn More
Abcam Rabbit Anti-Human IgG2 H&L (Biotin), 150 ug
Code produit 32117255 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 μg
Conditionnement:
150µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117255 150 μg 150µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117255 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab86254150ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, ELISA, RIA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB, ELISA, RIA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Spécification
Applications Western Blot, ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.25% BSA
Symboles de gène(s) IGHG2
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein G
Quantité 150 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Abrv de l’application validée WB, ELISA, RIA