Learn More
Abcam Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Code produit 32120380 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120380 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120380 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab67291mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (Alkaline Phosphatase)
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 8, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.788% Tris HCl, 0.00952% Magnesium chloride, 0.00136% Zinc chloride
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF