Description
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
- Form: Liquid
Spécification
Spécification
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Conditionnement | Vial |
| Espèces cibles | Non-species specific |
| Afficher plus |