Learn More
Abcam Rabbit Anti-Sheep IgG H&L (HRP), 1 mg
Code produit 32117305 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117305 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117305 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab971301mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, ICC, ELISA, WB, with 16 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC, ELISA, WB
  • Species Reactivity: Sheep
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative,
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Sheep.
Espèces cibles Sheep
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Sh
Abrv de l’application validée IHC-P, ICC, ELISA, WB