Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L - BSA and Azide free, 100 ug
Code produit 32111345 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111345 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111345 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab288279100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone M87-3
Formule pH: 7.2 - 7.4, Constituents: PBS
Expression Ighg1
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rat and Mouse.
Espèces cibles Rat, Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rt, Ms
Molécule cible Ighg1, Rat, Mouse
Abrv de l’application validée ELISA