Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [RM117] Anti-Human IgG1 heavy chain (Biotin), 50 ug
Code produit 32115251 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115251 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115251 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab27218350ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spécification
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone RM117
Conjugué Biotin
Formule Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Symboles de gène(s) IGHG1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Abrv de l’application validée ELISA