Learn More
Abcam Rat AKI Antibody Array - Membrane (7 Targets), 1X8MEMBRANES
Code produit 32121113 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 Membranes
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32121113 8 Membranes 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32121113 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1936541x8Membranes
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Antibody, suitable for Multiplex Protein Detection.
  • Applications: Multiplex Protein Detection
  • Species Reactivity: Rat
Spécification
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) Cst3
Quantité 8 Membranes
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Rat.
Espèces cibles Rat
Type de produit Secondary Antibody
Méthode de détection Luminescent
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rt
Abrv de l’application validée Multiplex Protein Detection