Learn More
Abcam Rat Cytokine Antibody Array (27 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Species Reactivity: Rat
Spécification
Spécification
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | Ager |
| Quantité | 50 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Rat. |
| Espèces cibles | Rat |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Afficher plus |