Learn More
Abcam Rat Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Code produit 32121007 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
22 Tests
Conditionnement:
22 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32121007 22 Tests 22 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32121007 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab19748122Test
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Rat
Spécification
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) Cntf
Quantité 22 Tests
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Rat.
Espèces cibles Rat
Type de produit Secondary Antibody
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rt