Learn More
Abcam Rat F(ab')2 monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain, 125 ug
Code produit 32109542 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 μg
Conditionnement:
125µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109542 125 μg 125µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109542 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99600125ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA, with 1 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 8.2, Constituents: 100% Borate buffered saline
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SB73a
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 8.2, Constituents: 100% Borate buffered saline
Expression Ighm
Symboles de gène(s) Ighm
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 125 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible Ighm, Mouse
Abrv de l’application validée Flow Cyt, ICC/IF, ELISA