Learn More
Abcam Rat monoclonal [11-26] Anti-Mouse IgD delta chain (FITC), 250 ug
Code produit 32109646 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109646 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109646 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99566250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, with 2 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Ig delta chain C region
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 11-26
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Expression Ig delta chain C region secreted form
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée Flow Cyt