Learn More
Abcam Rat monoclonal [23G3] Anti-Mouse IgE epsilon chain (FITC), 250 ug
Code produit 32109798 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109798 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109798 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99572250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ELISA, ICC/IF, with 1 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ELISA, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 23G3
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Expression IGHE
Symboles de gène(s) IGHE
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible IGHE, Mouse
Abrv de l’application validée Flow Cyt, ELISA, ICC/IF