Learn More
Abcam Rat monoclonal Anti-Mouse IgG2a heavy chain (HRP) [LO-MG2a-9], 100 ug
Code produit 32117075 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117075 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117075 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab11571100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, with 3 citations.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone LO-MG2a-9
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.01% Thimerosal (merthiolate), Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Expression Mouse IgG2a
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible Mouse IgG2a
Abrv de l’application validée ELISA