Learn More
Abcam Rat monoclonal [JC5-1] Anti-Mouse lambda light chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Code produit 32109351 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109351 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109351 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99624500uL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone JC5-1
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Expression Iglc2
Symboles de gène(s) Iglc2
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible Iglc2, Mouse
Abrv de l’application validée Flow Cyt, ICC/IF, ELISA