Learn More
Abcam Rat monoclonal [LO-MM-9] Anti-Mouse IgM heavy chain (Biotin), 250 ug
Code produit 32117535 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117535 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32117535 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab11659250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone LO-MM-9
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Expression Ighm
Symboles de gène(s) Ighm
Espèces hôtes Rat
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible Ighm, Mouse