Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB76b] Anti-Mouse IgG3 gamma chain (Alexa Fluor™ 488), 250 μg
Code produit 32110621 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32110621 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32110621 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab172328250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal antibody, suitable for ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt, with 1 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone SB76b
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Expression Ig gamma-3 chain C region
Espèces hôtes Rat
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG3
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée ELISA, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt