Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (HRP) preadsorbed, 500 uL
Code produit 32116380 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116380 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116380 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99603500uL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, with 5 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
Spécification
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone SB77e
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.4, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Rat
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée ELISA