Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB77e] Anti-Mouse IgG1 H&L (PE) preadsorbed, 100 ug
Code produit 32118638 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32118638 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32118638 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99605100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, Flow Cyt, ICC/IF.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.3, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: Sucrose, PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SB77e
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.3, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: Sucrose, PBS
Symboles de gène(s) Ighg1
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée ELISA, Flow Cyt, ICC/IF