Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 647), 250 ug
Code produit 32116697 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116697 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116697 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab172325250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt, IHC-Fr, with 4 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, IHC-Fr
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone SB84a
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Abrv de l’application validée Flow Cyt, IHC-Fr