Learn More
Abcam Sheep Anti-Cow IgA H&L (HRP), 1 mg
Code produit 32110703 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32110703 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32110703 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1127551mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Sheep Anti-Cow IgA H&L (HRP)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Bovine
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Espèces hôtes Sheep
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Cow.
Espèces cibles Bovine
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Sh
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Cow
Abrv de l’application validée ELISA, ICC/IF, IHC-P, WB