Learn More
Abcam Sheep Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Code produit 32109243 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109243 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109243 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab68661mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Sheep Anti-Human IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Symboles de gène(s) IGHG1
Espèces hôtes Sheep
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Abrv de l’hôte Sh
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Abrv de l’application validée Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ELISA, ICC/IF