Learn More
Abcam Sheep Anti-Rabbit IgG H&L, 1 mg
Code produit 32110815 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32110815 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32110815 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab970911mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Sheep Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, WB, ELISA, IHC-P, with 2 citations.
  • Host Species: Sheep
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, WB, ELISA, IHC-P
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Espèces hôtes Sheep
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Sh
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Abrv de l’application validée ICC, WB, ELISA, IHC-P